Merck
AOB640097841
AOBChem
2,4-Difluoro-3-methylphenylboronic acid picol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.08
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,4-difluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BF2O2/c1-8-10(15)7-6-9(11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
InChI Key
HDAKNAMXPKYUCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-difluoro-3-methylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32224.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)