Merck
AOB640097782
AOBChem
(6-Chloro-5-methoxypyridin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.6
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloro-5-methoxy-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c1-11-6-2-5(4-10)3-9-7(6)8/h2-3,10H,4H2,1H3
InChI Key
RZQRRUODDCZJOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methoxypyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32022.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)