Merck
AOB640097758
AOBChem
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid picol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
366.97
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H15BBrF3O3/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)8-5-9(15)7-10(6-8)19-13(16,17)18/h5-7H,1-4H3
InChI Key
LHVHGIUPEAOMSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31867.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)