Merck
AOB640097426
AOBChem
3-Ethoxy-5-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.2
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-3-14-9-5-7(10(11)12)4-8(6-9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
QENKSFRQXANPAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-5-methoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30829.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)