Merck
AOB640097388
AOBChem
2,6-Dimethoxy-5-methylpyridine-3-carboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dimethoxy-5-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6-4-7(5-11)9(13-3)10-8(6)12-2/h4-5H,1-3H3
InChI Key
ALPPKXZFYAKTJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-5-methylpyridine-3-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30755.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)