Merck
AOB640097374
AOBChem
5-Bromo-2,6-dimethoxypyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.05
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2,6-dimethoxypyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c1-11-6-4(8)3-5(10)7(9-6)12-2/h3,10H,1-2H3
InChI Key
CVKPXRDWILRFFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-6-dimethoxypyridin-3-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30737.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)