Merck
AOB640097305
AOBChem
2-Benzyloxy-nicotinic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(benzyloxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-14(16)12-8-5-9-15-13(12)18-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
OHBQIOJOFOKYOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-nicotinic-acid-methyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30537.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)