Merck
AOB640097300
AOBChem
Potassium 2-isopropoxypyridine-3-trifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
243.08
MDL番号:
Iupac Name
potassium trifluoro(2-isopropoxy-3-pyridinyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H10BF3NO.K/c1-6(2)14-8-7(9(10,11)12)4-3-5-13-8;/h3-6H,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
XLJRJEDZQUYCDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-isopropoxypyridine-3-trifluoroborate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30532.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)