Merck
AOB640097226
AOBChem
(5-Chloro-2-isopropoxy-pyridin-3-yl)-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.65
MDL番号:
Iupac Name
(5-chloro-2-isopropoxypyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2/c1-6(2)13-9-7(5-12)3-8(10)4-11-9/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
InChI Key
PQSYZRXQHRHPLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-isopropoxy-pyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30337.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)