Merck
AOB640097172
AOBChem
2,5-Difluoro-4-(methylthio)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.2
MDL番号:
Iupac Name
2,5-difluoro-4-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6F2OS/c1-12-8-3-6(9)5(4-11)2-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI Key
HMSXXTLWSPYPGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-4-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30171.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)