Merck
AOB640097156
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.5
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClINO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
OPGOFBZQGKIHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30086.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)