Merck
AOB640097140
AOBChem
2-Ethoxy-5-fluoroisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.15
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-5-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-2-13-7-3-5(8(11)12)6(9)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GYRJYVIAPHVUJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-5-fluoroisonicotinic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30059.pdf