Merck
AOB640097088
AOBChem
5-Bromo-N-(diphenylmethylene)-2-pyridinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.22
MDL番号:
Iupac Name
N-(5-bromopyridin-2-yl)-1,1-diphenylmethanimine
Inchi Code
1S/C18H13BrN2/c19-16-11-12-17(20-13-16)21-18(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-13H
InChI Key
DCYQPFHCJAVKGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-diphenylmethylene-2-pyridimine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29803.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)