Merck
AOB640097004
AOBChem
Potassium 2,5-dibromo-pyridine-3-trifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
342.79
MDL番号:
Iupac Name
potassium (2,5-dibromopyridin-3-yl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C5H2BBr2F3N.K/c7-3-1-4(6(9,10)11)5(8)12-2-3;/h1-2H;/q-1;+1
InChI Key
LVYWDBAWOMSDTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-5-dibromo-pyridine-3-trifluoroborate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29462.pdf