Merck
AOB640096944
AOBChem
1-Bromo-2-isopropoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.09
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-isopropoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O/c1-6(2)15-9-5-7(10(12,13)14)3-4-8(9)11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
LYXAMEHRLBIWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-isopropoxy-4-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29206.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)