Merck
AOB640096437
AOBChem
4-Fluoro-2-n-propoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.19
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-2-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-2-5-14-9-6-7(11)3-4-8(9)10(12)13/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
QMFDSPJDRIJIMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-n-propoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27168.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)