Merck
AOB640096329
AOBChem
2-Amino-5-(4-trifluoromethoxyphenyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.21
MDL番号:
Iupac Name
5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c13-12(14,15)18-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(16)17-7-9/h1-7H,(H2,16,17)
InChI Key
VGMFGZGFABAZCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-amino-5-4-trifluoromethoxyphen-yl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26893.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)