Merck
AOB640096206
AOBChem
4-Bromo-3-pyridinemethanol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.94
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromopyridin-3-yl)methanol hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H6BrNO.BrH/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9;/h1-3,9H,4H2;1H
InChI Key
TZMZVNVPHSRWFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-pyridinemethanol-hydrobromide.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26546.pdf