Merck
AOB640095966
AOBChem
5-Bromo-N-phenylpyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.11
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-N-phenyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9BrN2/c12-9-6-11(8-13-7-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H
InChI Key
CLJFXGSBLDGKJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-phenylpyridin-3-amine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26016.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)