Merck
AOB640095917
AOBChem
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.01
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5FINO/c1-10-5-4(8)2-3-9-6(5)7/h2-3H,1H3
InChI Key
IVXNIUMDPHLSBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25902.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)