Merck
AOB640095793
AOBChem
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.22
MDL番号:
Iupac Name
5-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-2-amine
Inchi Code
1S/C13H10F3NO/c14-13(15,16)18-10-6-7-12(17)11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2
InChI Key
DNSUFAAFDZLIJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-amino-5-trifluoromethoxy-biphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25623.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)