Merck
AOB640095769
AOBChem
3-Bromo-5-trifluoromethylthioanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.1
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulfide
Inchi Code
1S/C8H6BrF3S/c1-13-7-3-5(8(10,11)12)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChI Key
MJVCLKAKVIMBLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-trifluoromethylthioanisole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25556.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)