Merck
AOB640095479
AOBChem
6-Fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.18
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-5(2)14-7-3-6(9(12)13)4-11-8(7)10/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
IRGTVBKHERVLCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-fluoro-5-isopropoxynicotinic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24753.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)