Merck
AOB640095443
AOBChem
2-Fluoro-3-(methylthio)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
InChI Key
SKDFOGGOMUVFED-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylthio-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24705.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)