Merck
AOB640095346
AOBChem
1-(5-Bromo-2-methoxybenzyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methoxybenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-16-13-6-5-12(14)9-11(13)10-15-7-3-2-4-8-15/h5-6,9H,2-4,7-8,10H2,1H3
InChI Key
QXGYMTDTKMWHMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-methoxybenzyl-piperidine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24493.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)