Merck
AOB640095094
AOBChem
1-Fluoro-4-methoxy-2-methylsulfanylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
(2-fluoro-5-methoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H9FOS/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
PAAZJBNTRQLRRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-fluoro-4-methoxy-2-methylsulfanylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23725.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)