Merck
AOB640094668
AOBChem
3-Fluoro-5-pyrrolidinophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.03
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-(1-pyrrolidinyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BFNO2/c12-9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13-3-1-2-4-13/h5-7,14-15H,1-4H2
InChI Key
WOSGIIGBIQODBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-pyrrolidinophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22174.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)