Merck
AOB640094622
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylnicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.07
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-N,N-dimethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H8BrFN2O/c1-12(2)8(13)6-3-5(9)4-11-7(6)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GVCREZJBWVGSHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-n-n-dimethylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22064.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)