Merck
AOB640094468
AOBChem
5-Chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.56
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c1-10-5-2-4(7)3-9-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI Key
IFIHQDCDSBTEJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21407.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)