Merck
AOB640094412
AOBChem
1-Bromo-2,5-difluoro-4-ethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.04
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-ethoxy-2,5-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c1-2-12-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
WUQSCUPXQUEKFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-5-difluoro-4-ethoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21163.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)