Merck
AOB640094151
AOBChem
1-Bromo-4-butoxy-2-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.11
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-butoxy-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H12BrFO/c1-2-3-6-13-8-4-5-9(11)10(12)7-8/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
QQZQZZKHAQDOQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-butoxy-2-fluorobenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20296.pdf