Merck
AOB640093558
AOBChem
3-Benzyloxy-5-fluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(benzyloxy)-5-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c15-13-6-12(9-16)7-14(8-13)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI Key
XACNSTDSYXVAEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-benzyloxy-5-fluorobenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18150.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)