Merck
AOB640093091
AOBChem
2,3-Difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.18
MDL番号:
Iupac Name
2,3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-6(2)14-9-4-3-8(11)10(12)7(9)5-13/h3-6H,1-2H3
InChI Key
UYQUIVNHTRFGKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16651.pdf