Merck
AOB640091910
AOBChem
2,4-Dichloro-5-nitrophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.82
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl2NO4/c8-4-2-5(9)6(10(13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI Key
QZUUWAWNYJMANP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-5-nitrophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11835.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)