Merck
AMBH99DEDE0D
Ambeed, Inc.
2-(6-Methylpyridin-3-yl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-methyl-3-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-7-2-3-8(4-5-9)6-10-7/h2-3,6H,4-5,9H2,1H3
InChI Key
YTAUZLFLNPDEER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90196-84-2.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/90196-84-2.html