Merck
AMBH99C03133
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.66
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-4-2-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
InChI Key
LIYLDMRWNXZMTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1236263-43-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1236263-43-6.html