Merck
AMBH99C01948
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.49
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
InChI Key
JPNKIDWQXJZFDV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331821-10-4.html
Synonym
1-(5-Bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/331821-10-4.html