Merck
AMBH996F2BB0
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-5-hydroxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.58
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)5-2-4(10)3-9-6(5)8/h2-3,10H,1H3
InChI Key
ZBTMUCZLAPHKSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256834-59-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256834-59-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)