Merck
AMBH990F6A04
Ambeed, Inc.
(2-Methyl-5-(pyridin-3-ylmethoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.07
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5-(3-pyridinylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H14BNO3/c1-10-4-5-12(7-13(10)14(16)17)18-9-11-3-2-6-15-8-11/h2-8,16-17H,9H2,1H3
InChI Key
JKXCWLURXQKYOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096333-07-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096333-07-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)