Merck
AMBH98C8E1B1
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-(chlorocarbonyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.83
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-(chlorocarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O3/c9-6-3-4(8(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,12-13H
InChI Key
OYBLIGPPYFOHAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850589-38-7.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850589-38-7.html