Merck
AMBH98C8DD58
Ambeed, Inc.
4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
Iupac Name
4-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-7-1-3-8(4-2-7)12-5-10-11-6-12/h1-6H,9H2
InChI Key
IIPIRJPTGGFWIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52761-74-7.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/52761-74-7.html