Merck
AMBH9884C3E8
Ambeed, Inc.
(2-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methyl-4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H16BNO4S/c1-9-8-10(4-5-11(9)12(14)15)18(16,17)13-6-2-3-7-13/h4-5,8,14-15H,2-3,6-7H2,1H3
InChI Key
VOSJSAOOIDIZAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-51-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1217501-51-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)