Merck
AMBH9884C3DC
Ambeed, Inc.
5,5-Dimethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.09
MDL番号:
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborinane
Inchi Code
1S/C13H17BO2/c1-11(12-7-5-4-6-8-12)14-15-9-13(2,3)10-16-14/h4-8H,1,9-10H2,2-3H3
InChI Key
HNJLVOQORSGCLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/938080-25-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/938080-25-2.html