Merck
AMBH97F112A4
Ambeed, Inc.
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.24
MDL番号:
Iupac Name
2,2,3,3,3-pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H9F5O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)19(16,17)18-6-9(11,12)10(13,14)15/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
JBHQQXONFHOEQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/565-42-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/565-42-4.html