Merck
AMBH97F111D0
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,000
1 G
¥12,900
5 G
¥24,800
25 G
¥91,700
ベンダーカタログ番号: A778559-250MG
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,000
1 G
¥12,900
5 G
¥24,800
25 G
¥91,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A778559-250MG
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H15NO4/c1-11-15-10-13(23-12-6-4-3-5-7-12)8-9-14(15)17(20)16(19-11)18(21)22-2/h3-10,20H,1-2H3
InChI Key
WJGPMRFWBJZJOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1421312-34-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1421312-34-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)