Merck
AMBH97F07C73
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-3-(p-tolyl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.73
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-methylphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-9(2)5-7-10;/h4-7,11H,3,8,13H2,1-2H3;1H
InChI Key
QFMZCYZEPUYABQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/502842-12-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/502842-12-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)