Merck
AMBH97F07A6E
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1-methoxy-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.13
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-1-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)8)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
WDQHQUDZNPCCAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/445-68-1.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/445-68-1.html