Merck
AMBH97F06117
Ambeed, Inc.
1-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6(13)8-4-11-9-3-2-7(10)5-12(8)9/h2-5H,1H3
InChI Key
DDVXKYXTMIQMPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30493-41-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/30493-41-5.html