Merck
AMBH97F04BCC
Ambeed, Inc.
3-Iodo-2-methylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.05
MDL番号:
Iupac Name
3-iodo-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6IN/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
ZCBCXMRTOKVFQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52107-66-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/52107-66-1.html