Merck
AMBH97BA1298
Ambeed, Inc.
Methyl 3-chloroquinoline-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.64
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-chloroquinoline-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)8-3-2-4-10-9(8)5-7(12)6-13-10/h2-6H,1H3
InChI Key
AWQACRGMRLFBFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2225879-42-3.html
Synonym
METHYL 3-CHLOROQUINOLINE-5-CARBOXYLATE
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2225879-42-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)